missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBP Antibody (7D2), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18524953 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18524953 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18524953 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP105204H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MBP Monoclonal antibody specifically detects MBP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MBP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 7D2
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen MGC99675, Myelin A1 protein, myelin basic protein, Myelin membrane encephalitogenic protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified myelin basic protein isolated from bovine brain, epitope maps to the peptide AEGQRPGFGYGGRASDYKSAHKGFKGVDAQGTLSKIFKLG, amino acids 145-184 of the human 21.5kDa sequence.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia Signaling, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4155
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.