Learn More
MBL™ Glass Graduated Cylinder with Polyethylene Stopper
Código de producto. p-8002337
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tolerancia:
±10 ml
±1 ml
±20 ml
±2 ml
±5 ml
± 0,2 ml
± 0,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tolerancia unitSize
12632052 500 ml 5 ml ±5 ml paquete de 2
11941518 50 ml 1 ml ±1 ml paquete de 2
11951518 100 mL 1 ml ±1 ml paquete de 2
15587770 10 ml 0,2 ml ± 0,2 ml paquete de 10
15597770 25 ml 0,5 ml ± 0,5 ml paquete de 10
15507780 250 ml 2 ml ±2 ml paquete de 10
15517780 1000 ml 10 ml ±10 ml paquete de 10
15527780 2000 ml 20 ml ±20 ml paquete de 5
8 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12632052
missing translation for 'mfr': MBL CRC312
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con ISO 4788.
  • Se suministra con tapón de polietileno
  • Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Pie hexagonal estable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo Probeta graduada
Tolerancia ±5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN 12685, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 500 ml
Altura (métrico) 403 mm
Incluye Tapón de polipropileno
Báscula Esmalte azul
Número de tapón 34/35
Material del tope Polipropileno
Estilo de tope Tapón
Material del cierre Polietileno
Graduaciones 5 ml