Learn More
MBL™ Glass Graduated Cylinder with Polyethylene Stopper
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tolerancia:
±10 ml
±1 ml
±20 ml
±2 ml
±5 ml
± 0,2 ml
± 0,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con ISO 4788.
- Se suministra con tapón de polietileno
- Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Pie hexagonal estable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Probeta graduada |
| Tolerancia | ± 0,5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12685, ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Altura (métrico) | 193 mm |
| Mostrar más |