Learn More
MBL™ Glass Graduated Cylinder with Polyethylene Stopper
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con ISO 4788.
- Se suministra con tapón de polietileno
- Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Pie hexagonal estable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Probeta graduada |
| Tolerancia | ± 0,2 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12685, ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Altura (métrico) | 159 mm |
| Mostrar más |