missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MBD3 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-MBD3-1C4, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
484.00€
Especificaciones
| Antígeno | MBD3 |
|---|---|
| Clon | PCRP-MBD3-1C4 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Dilución | Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Protein Array |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Peptide Array |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18676496
|
Novus Biologicals
NBP3-07604-100ug |
100 μg |
484.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MBD3 Monoclonal specifically detects MBD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array.Especificaciones
| MBD3 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Peptide Array | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Chromatin Research | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 53615 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified |
| PCRP-MBD3-1C4 | |
| Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| methyl-CpG binding domain protein 3, methyl-CpG-binding domain protein 3, Methyl-CpG-binding protein MBD3 | |
| Recombinant full-length human MBD3 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto