missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBD3 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-MBD3-1C4, Novus Biologicals™

Código de producto. 18676496 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18676496 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18676496

Marca: Novus Biologicals NBP307604100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MBD3 Monoclonal specifically detects MBD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MBD3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-MBD3-1C4
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen methyl-CpG binding domain protein 3, methyl-CpG-binding domain protein 3, Methyl-CpG-binding protein MBD3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human MBD3 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53615
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.