Learn More
MBD1 Antibody (CPTC-MBD1-1), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18628236 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18628236 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18628236 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308387F
Mouse Monoclonal Antibody
MBD1 Monoclonal antibody specifically detects MBD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MBD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-MBD1-1
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen CXXC-type zinc finger protein 3, methyl-CpG binding domain protein 1, methyl-CpG binding domain protein 1 isoform PCM1, methyl-CpG-binding domain protein 1, Methyl-CpG-binding protein MBD1, PCM1CXXC3RFT, Protein containing methyl-CpG-binding domain 1, the regulator of fibroblast growth factor 2 (FGF-2) transcription
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MBD1 protein (Uniprot: Q9UIS9)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4152
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ