missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAZ Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18791530 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18791530 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18791530 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10086984AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MAZ Polyclonal antibody specifically detects MAZ in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAZ
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MAZI, myc-associated zinc finger protein, MYC-associated zinc finger protein (purine-binding transcription factor), PUR1, Pur-1SAF-2, Purine-binding transcription factor, serum amyloid A activating factor 1, serum amyloid A activating factor 2, Transcription factor Zif87, ZF87SAF-1, Zif87, Zinc finger protein 801, zinc-finger protein, 87 kilodaltons, ZNF801SAF-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 427 and 477 of human MYC-associated zinc finger protein using the numbering given in entry BAA33064.1 (GeneID 4150).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4150
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.