Learn More
MAZ Antibody (2F4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18319847 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18319847 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18319847
Marca: Novus Biologicals H00004150M04
Mouse Monoclonal Antibody
MAZ Monoclonal antibody specifically detects MAZ in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MAZ
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2F4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002374
Alias de gen MAZI, myc-associated zinc finger protein, MYC-associated zinc finger protein (purine-binding transcription factor), PUR1, Pur-1SAF-2, Purine-binding transcription factor, serum amyloid A activating factor 1, serum amyloid A activating factor 2, Transcription factor Zif87, ZF87SAF-1, Zif87, Zinc finger protein 801, zinc-finger protein, 87 kilodaltons, ZNF801SAF-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MAZ (NP_002374, 332 a.a. ~ 440 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. YQCPVCQQRFKRKDRMSYHVRSHDGAVHKPYNCSHCGKSFSRPDHLNSHVRQVHSTERPFKCEKCEAAFATKDRLRAHTVRHEEKVPCHVCGKMLSSAYISDHMKVHSQ
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4150
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ