Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas especiales para agitadores MaxQ 3000 y 5000 con pinzas
Para uso con agitadores Thermo Scientific MaxQ 3000 y MaxQ 5000
Marca: Thermo Scientific™ 3599-96
Descripción
Para uso con agitadores Thermo Scientific MaxQ 3000 y MaxQ 5000
Si se utiliza un solo tamaño de recipiente, como un matraz, estas plataformas ofrecen la máxima capacidad y se suministran con pinzas instaladas.
- Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer la máxima capacidad
Especificaciones
Embudo de separación de 500 mL a 2 L | |
Certificado de análisis (COA), Certificado de conformidad (COC) | |
36 in | |
24 in | |
Embudo separador L | |
16 |
Embudo Separador | |
36 x 24 in | |
91 cm | |
61 cm | |
Agitadores MaxQ™ 3000 |