Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Maxi
GREENER_CHOICE
Para su uso con micropipetas de volumen grande
Marca:  Fisherbrand™ 089-FIS
36.65 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11997744
  • 38.58€ / paquete de 500
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con micropipetas de volumen grande
  • Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras
  • La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas son rectas
  • Opción alternativa a las pipetas serológicas
  • No estériles
  • Certificadas por un laboratorio independiente como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 500 a 2500 μl
No estéril
Autoclavable
115 mm
Macro
No
Sin filtro
Natural
4,5 in
A granel
Eppendorf™ Referencia™, Socorex™
Polipropileno
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Maxi > Volumen: De 500 a 2500 μl; 11,43 cm (4,5 pulg)