Descripción
Para su uso con micropipetas de volumen grande
- Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras
- La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas son rectas
- Opción alternativa a las pipetas serológicas
- No estériles; certificadas por un laboratorio independiente como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 5000 μL |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 4,75 in |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Formato | A granel |
| Estilo de punta | Universal, Macro |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf Research, Jencons Sealpette, Genemate ISC Bio Express |
| Graduado | No |
| Mostrar más |