Learn More
Max Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18577880 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18577880 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18577880
Marca: Novus Biologicals NBP298815AF647
Rabbit Polyclonal Antibody
Max Polyclonal antibody specifically detects Max in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Max
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHD4, bHLHd4MGC11225, bHLHd5, bHLHd6, bHLHd7, bHLHd8, Class D basic helix-loop-helix protein 4, helix-loop-helix zipper protein, MAX protein, MGC10775, MGC18164, MGC34679, MGC36767, MYC associated factor X, Myc-associated factor X, orf1, protein max
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Max.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4149
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG