missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAVS Antibody (58N3E1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18179893 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18179893 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18179893 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222378AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAVS Monoclonal specifically detects MAVS in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAVS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 58N3E1
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CARD adapter inducing interferon beta, CARD adapter inducing interferon-beta, CARD adaptor inducing IFN-beta, CARDIF, DKFZp547C224, DKFZp666M015, FLJ27482, IFN-B promoter stimulator 1, Interferon beta promoter stimulator protein 1, interferon-beta promoter stimulator protein 1, IPS-1FLJ41962, IPS1MGC3260, KIAA1271FLJ35386, mitochondrial antiviral signaling protein, mitochondrial antiviral-signaling protein, mitochondrial viral signaling protein, Putative NF-kappa-B-activating protein 031N, virus-induced signaling adapter variant 1b, virus-induced signaling adaptor variant 1a, Virus-induced-signaling adapter, VISAFLJ38051
Símbolos de los genes MAVS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Within the range of amino acids 93-298 of human MAVS (isoform 1) were used as the immunogen for this antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Immune Dysfunction, Immune System Diseases, Immunology, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57506.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.