Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Matrix™
Código de producto. 10324833
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
125 μl
250 μl
300 μl
1250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 3840
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Formato unitSize
10324833 125 μl Estéril Gradilla paquete de 3840
10551715 300 μl No estéril A granel paquete de 1000
10704444 300 μl No estéril Gradilla paquete de 960
10191963 300 μl Estéril Gradilla paquete de 960
10090754 10 μl No estéril A granel paquete de 1000
10479743 10 μl No estéril Gradilla paquete de 960
11752298 10 μl Estéril Gradilla paquete de 960
11721208 20 μl No estéril A granel paquete de 1000
11781198 20 μl No estéril Gradilla paquete de 960
10454813 1250 μl No estéril Gradilla paquete de 960
10334833 1250 μl No estéril A granel 500 PCS
10263723 250 μl Estéril Gradilla paquete de 960
10354833 125 μl No estéril Gradilla paquete de 3840
10099642 1250 μl Estéril Gradilla paquete de 960
14 options
Código de producto. 10324833
Marca: Thermo Scientific™ 7442
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija entre una amplia selección de puntas de pipeta.
Elija entre una amplia selección de puntas de pipeta. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Matrix se suministran en las innovadoras gradillas Thermo Scientific™ Flo-Thru™. Las pipetas y puntas de pipeta Matrix se han diseñado de forma conjunta para garantizar un equilibro perfecto entre la seguridad del cierre y la facilidad de la aplicación o expulsión. Fabricadas conforme a las rigurosas especificaciones de control de calidad, estas puntas estándar ofrecen un nivel de adherencia especialmente bajo y permiten pipetear líquidos, como dH2O, glicerol al 50 %, tampón hibridizado y SDS al 0,1 %.
Ventajas:
  • Los anillos de sellado de las puntas garantizan la estanqueidad de la pipeta sin fugas ni oscilaciones de la punta.
  • Dado que los anillos de sellado ejercen presión, estas puntas permiten el cierre seguro para la mayoría de las pipetas del mercado.
  • Los moldes perfectamente pulidos y los procesos de mantenimiento rigurosos facilitan la baja retención de líquidos de estas puntas sin tratamientos ni aditivos especiales.
  • Los anillos de estabilización de las gradillas permiten mantener las puntas bien sujetas una vez en la pipeta.
  • Las características de ventilación de la gradilla garantizan el flujo de calor adecuado durante la esterilización en autoclave y reducen la condensación en las puntas.
  • La ranura para el dedo de las gradillas facilita la retirada y colocación de las bandejas de recarga.
Gradillas y sistemas de empaquetado innovadores:
  • El diseño rígido de la gradilla garantiza una colocación uniforme y segura de las puntas, y la gradilla no se dobla ni curva al intentar colocar las puntas.
  • La gradilla Thermo Scientific™ Flo-Thru™ exclusiva sujeta las puntas de forma individual para impedir que se muevan al intentar colocarlas en la pipeta.
  • La bisagra impide que la tapa estéril entre en contacto con la mesa del laboratorio.
  • Los orificios de ventilación a lo largo del borde o alrededor de cada punta mejoran la distribución del calor durante la esterilización en autoclave y reducen la formación de condensación en las puntas.
  • La tapa de dos posiciones se puede mantener entreabierta para evitar la deformación por vacío durante la esterilización en autoclave.
  • Las gradillas estériles se venden en bolsas individuales con un sistema de apertura rápida y cada gradilla se conserva estéril hasta que está lista para su uso.
  • Cada gradilla está etiquetada con detalles del producto, como la información para pedidos, la descripción, el intervalo de volumen y el número de lote.
  • Las gradillas se fabrican con material reciclado limpio y con un tamaño lo más pequeño posible para reducir los residuos.
  • Las gradillas están marcadas con los símbolos correspondientes para promover iniciativas de reciclaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Matriz 125, 384, con bisagra
Volumen (métrico) 125 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 5,3cm
Declaraciones de limpieza ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR y sin pirógenos
Formato Gradilla
Estilo de punta Low Retention
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Matrix
Línea de productos Matrix