Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Matrix™
Descripción
Elija entre una amplia selección de puntas de pipeta. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Matrix se suministran en las innovadoras gradillas Thermo Scientific™ Flo-Thru™. Las pipetas y puntas de pipeta Matrix se han diseñado de forma conjunta para garantizar un equilibro perfecto entre la seguridad del cierre y la facilidad de la aplicación o expulsión. Fabricadas conforme a las rigurosas especificaciones de control de calidad, estas puntas estándar ofrecen un nivel de adherencia especialmente bajo y permiten pipetear líquidos, como dH2O, glicerol al 50 %, tampón hibridizado y SDS al 0,1 %.
Ventajas:
- Los anillos de sellado de las puntas garantizan la estanqueidad de la pipeta sin fugas ni oscilaciones de la punta.
- Dado que los anillos de sellado ejercen presión, estas puntas permiten el cierre seguro para la mayoría de las pipetas del mercado.
- Los moldes perfectamente pulidos y los procesos de mantenimiento rigurosos facilitan la baja retención de líquidos de estas puntas sin tratamientos ni aditivos especiales.
- Los anillos de estabilización de las gradillas permiten mantener las puntas bien sujetas una vez en la pipeta.
- Las características de ventilación de la gradilla garantizan el flujo de calor adecuado durante la esterilización en autoclave y reducen la condensación en las puntas.
- La ranura para el dedo de las gradillas facilita la retirada y colocación de las bandejas de recarga.
Gradillas y sistemas de empaquetado innovadores:
- El diseño rígido de la gradilla garantiza una colocación uniforme y segura de las puntas, y la gradilla no se dobla ni curva al intentar colocar las puntas.
- La gradilla Thermo Scientific™ Flo-Thru™ exclusiva sujeta las puntas de forma individual para impedir que se muevan al intentar colocarlas en la pipeta.
- La bisagra impide que la tapa estéril entre en contacto con la mesa del laboratorio.
- Los orificios de ventilación a lo largo del borde o alrededor de cada punta mejoran la distribución del calor durante la esterilización en autoclave y reducen la formación de condensación en las puntas.
- La tapa de dos posiciones se puede mantener entreabierta para evitar la deformación por vacío durante la esterilización en autoclave.
- Las gradillas estériles se venden en bolsas individuales con un sistema de apertura rápida y cada gradilla se conserva estéril hasta que está lista para su uso.
- Cada gradilla está etiquetada con detalles del producto, como la información para pedidos, la descripción, el intervalo de volumen y el número de lote.
- Las gradillas se fabrican con material reciclado limpio y con un tamaño lo más pequeño posible para reducir los residuos.
- Las gradillas están marcadas con los símbolos correspondientes para promover iniciativas de reciclaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Universal |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Matrix |
| Línea de productos | Matrix |