Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Matrix™ en sistema de embalaje de relleno Ecotips
Código de producto. 10735014
Change view
Click to view available options
Descripción:
ECOTIPS
TallTip ECOTIPS
Volumen (métrico):
250 μl
1250 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Descripción Volumen (métrico) unitSize
10735014 TallTip ECOTIPS 1250 μl paquete de 960
10314833 ECOTIPS 250 μl paquete de 960
10591135 ECOTIPS 1250 μl paquete de 960
3 options
Código de producto. 10735014
Marca: Thermo Scientific™ 8246
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Procese las muestras rápidamente con la recarga rápida de gradillas en un diseño respetuoso con el medio ambiente y que ahorra espacio con este exclusivo sistema de recarga de puntas.
Procese las muestras rápidamente con la recarga rápida de gradillas en un diseño respetuoso con el medio ambiente y que ahorra espacio con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Matrix™ del sistema de embalaje de recarga Ecotips, que reduce los residuos de plástico al eliminar la necesidad de una nueva caja de puntas para cada gradilla de puntas. Este sistema es 100 % reciclable y cada componente está marcado con los símbolos de reciclaje apropiados. Las bandejas de puntas están integradas en un embalaje de fácil acceso que ocupa muy poco espacio y evita la necesidad de desechar una caja de puntas cada vez que se vacía una gradilla.
  • Alternativa compacta a las puntas en rack estándar
  • Recarga rápida y eficaz; la recarga de cajas de puntas vacías resulta fácil y sencilla
  • Fabricadas con polipropileno virgen al 100 %; las cajas y bandejas de insertos se han fabricado con nuestro propio material reciclado
  • Ahorra espacio en mesas, estantes y armarios; las recargas encajan con facilidad en un cajón, sobre un estante o sobre la mesa de trabajo.
  • Permite una transferencia rápida y eficiente de las puntas desde el embalaje hasta la caja de puntas vacías
  • Lengüetas para dedos en las bandejas de puntas para una fácil extracción de los insertos vacíos de cada caja de puntas
  • Elimina la necesidad de torres mecánicas, pilas chapuceras de puntas u otros mecanismos de transferencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción TallTip ECOTIPS
Volumen (métrico) 1250 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Formato Recarga
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Matrix
Línea de productos Ecotips, Matrix
Material Polipropileno virgen