missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Matriptase/ST14 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18744702 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18744702 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18744702

Marca: Novus Biologicals NB1002308JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Matriptase/ST14 Polyclonal antibody specifically detects Matriptase/ST14 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Matriptase/ST14
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.21, HAI, Matriptase, Membrane-type serine protease 1, MT-SP1EC 3.4.21.109, prostamin, PRSS14, Serine protease 14, Serine protease TADG-15, SNC19MTSP1, suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma), suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma, matriptase, epithin), suppressor of tumorigenicity 14 protein, TADG15, TMPRSS14, tumor associated differentially expressed gene 15 protein, Tumor-associated differentially-expressed gene 15 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 800 and the C-terminus (residue 855) of human Membrane-type serine protease 1 using the numbering given in SwissProt entry Q9Y5Y6 (GeneID 6768).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6768
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.