missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Matriptase/ST14 Antibody (416802), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18566958 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18566958 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18566958 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3946Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Matriptase/ST14 Monoclonal antibody specifically detects Matriptase/ST14 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Matriptase/ST14
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 416802
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.21, HAI, Matriptase, Membrane-type serine protease 1, MT-SP1EC 3.4.21.109, prostamin, PRSS14, Serine protease 14, Serine protease TADG-15, SNC19MTSP1, suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma), suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma, matriptase, epithin), suppressor of tumorigenicity 14 protein, TADG15, TMPRSS14, tumor associated differentially expressed gene 15 protein, Tumor-associated differentially-expressed gene 15 protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Matriptase/ST14 Catalytic Domain, Val615-Val855, Accession # Q9Y5Y6
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6768
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.