Learn More
Tork Tork Matic™ Toalla de Mano en Rollo Advanced
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30245604 Tienda Tork Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Color unitSize
30245604 Natural 6 rollos
10450075 Azul 6 rollos
2 options
Código de producto. 30245604
Marca: Tork 290099
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tork Matic™ Toalla de Mano de Papel H1
  • Estas toallas de papel fácilmente rastreables son aptas para cocinas y entornos de procesado de alimentos con mucha actividad
  • Genera menos residuos y aumenta la higiene al usarlas con nuestro sistema de dispensación hoja a hoja compatible
  • Estas toallas proporcionan una experiencia de secado agradable gracias a su acabado suave y antirroturas
  • Estas toallas de papel Tork, con etiqueta ecológica de la UE, reducen tu impacto medioambiental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Hand Towel Roll
Longitud (imperial) 164.04 yd.
Longitud (métrico) 150 m
Anchura (imperial) 8.27 in.
Anchura (métrico) 21 cm
Material Paper
Color Natural
Cantidad de embalaje 6/Cs.
Tela 2-ply