missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAT2A Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18791610 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18791610 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18791610

Marca: Novus Biologicals NB11094158MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MAT2A Polyclonal antibody specifically detects MAT2A in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAT2A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AdoMet synthase 2, AMS2, EC 2.5.1.6, MAT 2, MATA2SAMS2adoMet synthetase 2, MATII, MAT-II, Methionine adenosyltransferase 2, Methionine adenosyltransferase II, methionine adenosyltransferase II, alpha, S-adenosylmethionine synthase isoform type-2, S-adenosylmethionine synthetase isoform type-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an N-terminal portion of human MAT2A (within residues 1-100). [Swiss-Prot# P31153]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4144
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.