Learn More
MAT2A Antibody (3A2), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18239904 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18239904 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18239904 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP128605AF750
Mouse Monoclonal Antibody
MAT2A Monoclonal specifically detects MAT2A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MAT2A
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 3A2
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen AdoMet synthase 2, AMS2, EC 2.5.1.6, MAT 2, MATA2SAMS2adoMet synthetase 2, MATII, MAT-II, Methionine adenosyltransferase 2, Methionine adenosyltransferase II, methionine adenosyltransferase II, alpha, S-adenosylmethionine synthase isoform type-2, S-adenosylmethionine synthetase isoform type-2
Símbolos de los genes MAT2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MAT2A (1-395aa) purified from E. coli (NP_005902).
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4144
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ