Descripción
- Hay varios bloques para elegir, desde el bloque de plata rápido hasta el bloque de 384 pocillos
- Panel de control de pantalla táctil
- Gradiente 2D innovador para la optimización de PCR moderna
- El X50 con pantalla táctil puede controlar hasta otros nueve dispositivos (los cicladores conectados no tienen un panel de control de pantalla táctil)
- Concepto Flexlid™: uso de varios consumibles gracias al ajuste automático de la altura de la tapa
- Tamaño reducido
- PCR rápida
- Optimización de PCR
- PCR estándar
- Secuenciación de ciclos
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | ±0,15 °C |
| Contenido y almacenamiento | Bloque de aluminio y tapa de presión |
| Tensión | 110 - 230 V |
| Altura (métrico) | 33 cm |
| Anchura (métrico) | 27,5 cm |
| Fondo (métrico) | 43 cm |
| Intervalo térmico | De 4 °C a 99 °C |
| Descripción | X50r |
| Intervalo de enfriamiento máximo | 2,3 °C/s |