Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ nexus eco, 230 V/50-60 Hz
Código de producto. 12176640 Tienda Eppendorf Productos
Código de producto. 12176640 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6332000010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El Eppendorf Mastercycler nexus permite al usuario elegir el consumible que mejor se adapte a sus necesidades, ya que puede alojar placas para PCR de 96 pocillos, tubos para PCR de 0,2 ml, tiras de tubos para PCR de 0,2 ml y tubos para PCR de 0,5 ml. Además de ser muy flexible, el instrumento es extremadamente silencioso y eficiente en términos energéticos.
Mastercycler™ nexus eco, 230 V/50-60 Hz - Tamaño pequeño - Bloque universal para la máxima flexibilidad - Notificación por correo electrónico- El concepto flexlid™ permite usar todo tipo de consumibles con ajuste automático de la altura de la tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ± 0,2 °C
Uniformidad térmica ≤± 0,3 °C
Dimensiones 41,2 x 25 x 32,1 cm
Capacidad 96 tubos para PCR de 0,2 ml, 1 placa para PCR (96 pocillos) o 71 tubos para PCR de 0,5 ml
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tipo de producto PCR
Intervalo térmico De 4 °C a 99 °C
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, PCR rápida, PCR «in situ»
Frecuencia De 50 a 60 Hz
Interfaz de usuario Intuitif
Vataje 540 W
Velocidad de rampa máxima 3 °C/s (medido en el bloque)
N.º de programas > 700
Tapa calefactada Sí
Peso 10,9 kg
Configuraciones de bloques Tubos de 0,2 ml, tubos de 0,5 ml, placa de 96 pocillos