missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mast Cell Marker Antibody (MCG35), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18788971 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18788971 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18788971

Marca: Novus Biologicals NBP250484MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mast Cell Marker Monoclonal antibody specifically detects Mast Cell Marker in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mast Cell Marker
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon MCG35
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Spleen cells and bone marrow cells (erythrocyte depleted) from a patient with systemic mastocytosis. The bone marrow preparation consisted of 50% typical mast cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.