missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MASP2 Antibody (narsoplimab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30152334 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30152334 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30152334 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328061CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

MASP2 Monoclonal antibody specifically detects MASP2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MASP2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon narsoplimab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.104, mannan-binding lectin serine peptidase 1 pseudogene 1, mannan-binding lectin serine peptidase 2, mannan-binding lectin serine protease 1 pseudogene 1, mannan-binding lectin serine protease 2, Mannose-binding protein-associated serine protease 2, MAP19, MASP1P1, MASP-2, MBL-associated plasma protein of 19 kD, MBL-associated serine protease 2, small MBL-associated protein, sMAP
Especie del huésped Human
Inmunógeno MASP2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10747
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.