missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MARVELD2 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18717302 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18717302 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18717302 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10074633IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MARVELD2 Polyclonal antibody specifically detects MARVELD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MARVELD2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MARVEL domain containing 2, MRVLDC2, TRICautosomal recessive 49
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 90 and 140 of human MARVEL domain containing 2 (Tricellulin) using the numbering given in entry NP_001033692.1 (GeneID 153562).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 153562
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.