missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marapsin/Pancreasin Antibody (109), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18236837 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18236837 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Code produit. 18236837

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals NBP290057AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Marapsin/Pancreasin Monoclonal specifically detects Marapsin/Pancreasin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Marapsin/Pancreasin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 109
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAPH2, channel-activating protease 2, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, EC 3.4.21.43, marapsin, MPNMarapsin, Pancreasin, protease, serine 27, serine protease 27
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Marapsin/Pancreasin (Q9BQR3; Met1-Lys290).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83886
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.