Learn More
Abnova™ MAPK10 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MELMDANLCQVIQMELDHERMSYLLYQMLCGIKHLHSAGIIHRDLKPSNIVVKSDCTLKILDFGLARTAGTSFMMTPYVVTRYYRAPEVILGMGYKENVDIWSVGCIMGEMVRHKILFPGRDYIDQWNKVIEQLGTPCPEFMKKLQPTVRNYVENRPKYAGLTFPKLFPDSLFPADSEHNKLKASQARDLLSKMLVIDPAKRISVDDALQHPYINVWYDPAEVEAPPPQIYDKQLDEREHTIEEWKELIYKEVMNSEEKTKNGVVKGQPSPSGAAVNSSESLPPSSSVNDISSMSTDQTLASDTDSSLEASAGPLGCCR
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH65516.1 |
| ID de gen (Entrez) | 5602 |
| Nombre | mitogen-activated protein kinase 10 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | FLJ12099, FLJ33785, JNK3, JNK3A, MGC50974, PRKM10, p493F12, p54bSAPK |
| Símbolo de gen | MAPK10 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |