missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP3K8/Tpl2/COT Antibody (OTI3D9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18130478 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18130478 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18130478

Marca: Novus Biologicals NBP245741

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot

MAP3K8/Tpl2/COT Monoclonal specifically detects MAP3K8/Tpl2/COT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAP3K8/Tpl2/COT
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Cancer Osaka thyroid oncogene, c-COT, cot (cancer Osaka thyroid) oncogene, COTMEKK8, EC 2.7.11.25, ESTF, ESTFLJ10486, Ewing sarcoma transformant, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8, Proto-oncogene c-Cot, proto-oncogene serine/threoine protein kinase, Serine/threonine-protein kinase cot, Tpl-2, TPL2, Tumor progression locus 2, tumor progression locus-2
Símbolos de los genes MAP3K8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 277-461 of human MAP3K8(NP_005195) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 52.7 kDa
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1326
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.