Learn More
Abnova™ MAP3K8 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MEYMSTGSDNKEEIDLLIKHLNVSDVIDIMENLYASEEPAVYEPSLMTMCQDSNQNDERSKSLLLSGQEVPWLSSVRYGTVEDLLAFANHISNTAKHFYGQRPQESGILLNMVITPQNGRYQIDSDVLLIPWKLTYRNIGSDFIPRGAFGKVYLAQDIKTKKRMACKLIPVDQFKPSDVEIQACFRHENIAELYGAVLWGETVHLFMEAGEGGSVLEKLESCGPMREFEIIWVTKHVLKGLDFLHSKKVIHHDIKPSNIVFMSTKAVLVDFGLSVQMTEDVYFPKDLRGTEIYMSPEVILCRGHSTKADIYSLGATLIHMQTGTPPWVKRYPRSAYPSYLYIIHKQAPPLEDIADDCSPGMRELIEASLERNPNHRPRAADLLKHEALNPPREDQPRCTSLDSALLERKRLLSRKELELPENIADSSCTGSTEESEMLKRQRSLYIDLGALAGYFNLVRGPPTLEYG
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005195.1 |
| ID de gen (Entrez) | 1326 |
| Nombre | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | COT, EST, ESTF, FLJ10486, TPL2, Tpl-2, c-COT |
| Símbolo de gen | MAP3K8 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |