missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MAP3K7/MAP3K7IP1 (TAK1-TAB1), His Tag Recombinant Protein

Código de producto. 11525026
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11525026 10 μg 10 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11525026

Marca: Invitrogen™ PV4394

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.

MAP3K7 (TAK1) controls transcription regulation and apoptosis, and is implicated in inflammatory disease and rheumatoid arthritis. Fusion of MAP3K7 to MAP3K7IP1 (TAB1) activates MAP3K7. Originally identified as a TGF- beta-activated kinase, TAK1 interacts with TGF- beta-receptor and TRAF6 to modulate TGF- beta activation of JNK and p38. It has additional roles in activation of p38 and JNK through Wnt, BMP, and activin signaling pathways as well in response to thyroid hormone, osmotic stress, endothelin, and ephrine. TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 1 (TAB1) is a regulator of the MAP kinase kinase kinase MAP3K7/TAK1, which is known to mediate various intracellular signaling pathways, such as those induced by TGF beta, interleukin 1, and WNT-1. TAB1 interacts and thus activates TAK1 kinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O43318, Q15750
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50mM tris with 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 50% glycerol, 2mM DTT, 0.5mM EDTA and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 10454, 6885
Peso molecular 45.8 kDa
Nombre Human MAP3K7/MAP3K7IP1 (TAK1-TAB1), His Tag
Intervalo de pH 7.5
Método de purificación Purified
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen TAB1; TAK1
Nombre común TAK1/TAB1
Símbolo de gen MAP3K7, TAB1
Familia Quinasa MLK Kinase Family
Longitud de la proteína 1-596
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia 1-596
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Entrada del ensayo Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Grupo de cinasas Ser⁄Thr Kinases: TKL Group
Condiciones de envío Dry Ice
Compatibilidad de sistemas LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate
Entrada diana MAP3K7/MAP3K7IP1
Gen diana mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7
Sistema de expresión Insect cells
Familia de proteínas Kinases & Inhibitors
Forma de proteína Recombinant, Full Length
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Serine/Threonine Kinases
Categoría de investigación Signal Transduction
Grado de pureza o calidad 55% by SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.