missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP3K15 Antibody (OTI1G10), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18111997 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18111997 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18111997

Marca: Novus Biologicals NBP272588AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAP3K15 Monoclonal specifically detects MAP3K15 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAP3K15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G10
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Apoptosis signal-regulating kinase 3, ASK3MEKK 15, bA723P2.3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.25, FLJ16518, MAPK/ERK kinase kinase 15, MEK kinase 15, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 15
Símbolos de los genes MAP3K15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 979-1313 of human MAP3K15 (NP_001001671) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 389840.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.