missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MAP2K1 (MEK1) [S218D, S222D], His Tag Recombinant Protein

Código de producto. p-7181499
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
10185102 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10185102

Marca: Invitrogen™ PV4004

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.

MAP2K1 (MEK1) kinase is a dual-specific protein kinase that functions in mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades, controlling cell growth and differentiation. MAP2K1 is activated by a wide variety of growth factors and cytokines and also by membrane-dependent depolarization and calcium influx. This mutant has been activated by substituting serines 218 and 222 with aspartic acid to mimic the phosphorylated state. Mek1 is activated by phosphorylation of serine 218 and 222 residues by Raf1. It is known to be involved in the signaling during stress activate response, apoptosis and proliferative induction by cytokines. Mutations in the gene can lead to cardiofaciocutaneous syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50mM tris with 150mM NaCl, 0.05% NP-40, 0.05mM EDTA, 50% glycerol, 1mM DTT and no preservative; pH 7.5
Peso molecular 49.2 kDa
Nombre Human MAP2K1 (MEK1) [S218D, S222D], His Tag
Intervalo de pH 7.5
Método de purificación Purified
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Nombre común MEK1 (S218D, S222D Mutant)
Familia Quinasa STE7 Kinase Family
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia Full length
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Grupo de cinasas Ser/Thr Kinases: STE Group
Condiciones de envío Dry Ice
Sistema de expresión Baculovirus
Forma de proteína Full Length
Formulario Liquid
Categoría de investigación Drug Development
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.