missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MAP2 Monoclonal antibody specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Feline samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MAP2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MT-01 |
| Conjugado | FITC |
| Dilución | Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | MAP2 Antibody (MT-01) was developed against the thermostabile fraction of bovine brain microtubules (whole MAP2ab molecule). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?