missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP2 Antibody (CL5420), Novus Biologicals™

Código de producto. 18071836 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18071836 100 μL 100 microlitros
18621969 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18071836

Marca: Novus Biologicals NBP261417

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAP2 Monoclonal specifically detects MAP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Single Cell Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL5420
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500, Single Cell Western 100 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2
Símbolos de los genes MAP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MAP2 Antibody (CL5420) was developed against a human recombinant protein corresponding to amino acids: EAKAPHWTSAPLTEASAHSHPPEIKDQGGAGEGLVRSANGFPYREDEEGAFGEHGSQGTYSNTKENGINGELTSADRETAEEVSARIVQVVTAEAVAVLKGEQEKEAQHKDQTAALPLAAEETANLPPSPPPSPASEQTVT
Peso molecular del antígeno 199 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Disciplina de investigación Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, MAP Kinase Signaling, Neuronal Stem Cells, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4133
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.