missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP2 Antibody (CL5420) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 30294383 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30294383 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30294383

Marca: Novus Biologicals NBP261417IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAP2 Monoclonal antibody specifically detects MAP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Single Cell Western,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAP2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Single Cell Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL5420
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P11137, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.