missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MAP2 Monoclonal antibody specifically detects MAP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Single Cell Western,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MAP2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Single Cell Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL5420 |
| Conjugado | DyLight 350 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P11137, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?