missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP2 Antibody (5H11), Novus Biologicals™

Código de producto. p-4968863 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18050094 0.025 mL 25 microlitros
18747223 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18050094

Marca: Novus Biologicals NBP192711SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

MAP2 Monoclonal specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Free Floating)
Clasificación Monoclonal
Clon 5H11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:10000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating
Formulación 50% PBS, 50% glycerol with 5mM Sodium Azide
N.º de referencia del gen P11137
Alias de gen DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2
Símbolos de los genes MAP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MAP2 Antibody (5H11) was developed against full length purified bovine protein, epitope mapped to projection domain of human sequence, amino acids 1057-1588 using MAP2 Projection Domain 3.
Peso molecular del antígeno 199 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4133
Especificidad de la prueba Note that since the epitope for this antibody in within the projection domain found only in MAP2A and MAP2B, and so the antibody does not bind to the lower molecular weight MAP2C and MAP2D isoforms which lack this region.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.