missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP2 Antibody (4H5), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18171812 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18171812 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18171812

Marca: Novus Biologicals NBP225156AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAP2 Monoclonal specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry Free-Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 4H5
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry Free-Floating
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2
Símbolos de los genes MAP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MAP2 Antibody (4H5) was developed against full length purified bovine protein, epitope mapped to projection domain of human sequence, between amino acids 631 and 1056.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba MAP2 Antibody (4H5) will be reactive to isoforms 1(MAP2B) and isoform 3 (MAP2A).
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.