missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mannose Phosphate Isomerase Antibody (OTI1C7), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Mannose Phosphate Isomerase Monoclonal specifically detects Mannose Phosphate Isomerase in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mannose Phosphate Isomerase |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1C7 |
| Conjugado | PE-Cyanine7 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | CDG1B, EC 5.3.1, EC 5.3.1.8, FLJ39201, mannose phosphate isomerase, mannose-6- phosphate isomerase, mannose-6-phosphate isomerase, Phosphohexomutase, Phosphomannose isomerase, phosphomannose isomerase 1, PMI, PMI1phosphohexomutase |
| Símbolos de los genes | MPI |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?