Learn More
Manitol, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
500g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 69-65-8 |
| Punto de fusión | 165°C |
| Color | Blanco |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Fórmula molecular | C6H14O6 |
| Número MDL | 64287 |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.17g/mol |
| Forma física | Sólido |