Learn More
Mammaglobin A Mouse anti-Human, Clone: rMGB/4299, Novus Biologicals™
Código de producto. 18669168 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18669168 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18669168 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307299100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Mammaglobin A Monoclonal specifically detects Mammaglobin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mammaglobin A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rMGB/4299
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen mammaglobin 1, mammaglobin A, Mammaglobin-1, MGB1mammaglobin-A, MGC71974, Secretoglobin family 2A member 2, secretoglobin, family 2A, member 2, UGB2mammaglobin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Stable CHO cell line producing antibody against Mammaglobin A.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4250
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ