missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mammaglobin A Antibody (MGB/2000), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200060484 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18653358 100 μg 100 microgramos
18670858 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18653358

Marca: Novus Biologicals NBP275728100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mammaglobin A Monoclonal antibody specifically detects Mammaglobin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mammaglobin A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon MGB/2000
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen Q13296
Alias de gen mammaglobin 1, mammaglobin A, Mammaglobin-1, MGB1mammaglobin-A, MGC71974, Secretoglobin family 2A member 2, secretoglobin, family 2A, member 2, UGB2mammaglobin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Mammaglobin A protein (Uniprot: Q13296)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4250
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.