missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mammaglobin A Antibody (MGB/2000), Novus Biologicals™

Código de producto. 18653358 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18653358 100 μg 100 microgramos
18670858 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18653358 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP275728100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mammaglobin A Monoclonal antibody specifically detects Mammaglobin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mammaglobin A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon MGB/2000
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen Q13296
Alias de gen mammaglobin 1, mammaglobin A, Mammaglobin-1, MGB1mammaglobin-A, MGC71974, Secretoglobin family 2A member 2, secretoglobin, family 2A, member 2, UGB2mammaglobin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Mammaglobin A protein (Uniprot: Q13296)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4250
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.