missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Maltose Binding Protein Antibody (R29.6), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18637566 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18637566 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18637566 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308444PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Maltose Binding Protein Monoclonal antibody specifically detects Maltose Binding Protein in E. coli samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Maltose Binding Protein
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon R29.6
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Mal E, MalE, Maltodextrin binding protein, Maltose ABC transporter periplasmic protein, Maltose binding periplasmic protein, MBP, MMBP, Periplasmic maltose binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MOS maltose binding protein fusion protein.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epitope Tags, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especies diana E. coli
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.