Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltitol, +95 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maltitol |
| Nombre de nota | 95% |
| Punto de fusión | 147°C to 153°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (ELSD) (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 kg |
| Beilstein | 17, V,7, 145 |
| Condición de rotación específica | + 107.00 (20.00°C c=5,water) |
| Mostrar más |