missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MAK Monoclonal antibody specifically detects MAK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MAK |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3E5 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence |
| Formulación | In 1x PBS, pH 7.4 |
| N.º de referencia del gen | AAH39825 |
| Alias de gen | dJ417M14.2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, male germ cell-associated kinaseserine/threonine protein kinase MAK, serine/threonine-protein kinase MAK |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?