Learn More
Cytiva Cable eléctrico
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Descripción:
120 V
220 V
Versión de CH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Accesorio para el sistema de cromatografía preparativa para la purificación de proteínas a escala de laboratorio de AKTA start Cytiva.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 120 V |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de cromatografía preparativa para purificación de proteínas a escala de laboratorio AKTA Start |
| Tipo | Cable eléctrico |
| Cantidad | 1/pack |
| Tensión | 120 V |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction