Learn More
Cytiva Cable eléctrico
Código de producto. 15229794 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
120 V
220 V
Versión de CH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
15229794 220 V cada uno
15219794 120 V cada uno
16525850 Versión de CH cada uno
3 options
Código de producto. 15229794
Marca: Cytiva 19244801
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio de cable de red para el sistema de cromatografía preparativa AKTA start
Accesorio para el sistema de cromatografía preparativa para la purificación de proteínas a escala de laboratorio de AKTA start Cytiva.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 220 V
Para utilizar con (equipo) Sistema de cromatografía preparativa para purificación de proteínas a escala de laboratorio AKTA Start
Tipo Cable eléctrico
Cantidad 1/pack
Tensión 220 V